Documenti fondamentali
GF37407933
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
IN135130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 374-079-33
Lunghezza
0.2 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)