GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
CU197920
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 373-553-62
Lunghezza
200 mm
Diametro
15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37355362-1EA | 4061821146793 |