Key Documents
GF36891759
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 500mm x 3.2mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI027905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-917-59
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)