Key Documents
GF36458523
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 10mm, L 500 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
ME307050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 364-585-23
Lunghezza
500 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)