Key Documents
GF36408551
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PC135160
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 364-085-51
Lunghezza
0.1 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)