Key Documents
GF33848062
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
Sinonimo/i:
IM301825
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 338-480-62
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3