GF32100163
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
1000mm rod, 2mm diameter
Sinonimo/i:
FA147905
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 321-001-63
L × diam.
1000 mm × 2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32100163-1EA | 4061825459103 |
GF32100163-2EA | 4061829963910 |
GF32100163-5EA | 4061831014068 |