Key Documents
GF31256388
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES301460
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 312-563-88
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)