GF31028543
Holmium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinonimo/i:
Holmium, HO006010
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.90%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 310-285-43
Dimens. max. particelle
500 μm
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)