GF31003456
Aluminum
rod, 100mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL007901
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 310-034-56
Resistività
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 5.0 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)