Documenti fondamentali
GF30952896
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.175 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Sinonimo/i:
EI311225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 309-528-96
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.175 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)