GF30859566
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI043050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 308-595-66
Misura × spessore
200x200 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)