GF30522484
Nitinol alloy, Ni55Ti45
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Sinonimo/i:
NI207080
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 305-224-84
L × spess. parete
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30522484-1EA | 4061825458083 |