Documenti fondamentali
GF29919493
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Sinonimo/i:
AL010210
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 299-194-93
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
220 mm
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)