GF29009370
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 290-093-70
Lunghezza
50 m
Diametro
0.025 mm