SAB5702965
Anti-Caspr1 Antibody, clone 8O5H6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CASPR, CNTNAP, NRXN4, P190
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8O5H6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
190 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EQHFYWGGSQPGIQRCACGLDRSCVDPALYCNCDADQPQWRTDKGLLTFVDHLPVTQVVIGDTNRSTSEAQFFLRPLRCYGDRNSWNTISFHTGAALRFPP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNTNAP1(8506)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1