Documenti fondamentali
GF28840912
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 288-409-12
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)