GF27147382
Brass alloy, Cu70Zn30
5m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU085120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 271-473-82
L × diam.
5 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)