Documenti fondamentali
GF26341466
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
500m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FF215140
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-414-66
L × diam.
500 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)