Key Documents
GF25723234
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.04 mm, L 2 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301340
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 257-232-34
Lunghezza
2 m
Spessore
0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)