GF24463021
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 4 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
AM373140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 244-630-21
Misura
150 × 150 mm
Spessore
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)