GF33201098
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 100 g, min. particle size 10micron
Sinonimo/i:
AM376010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 332-010-98
Peso
100 g
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)