Key Documents
GF24113416
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.175 mm, size 600 × 600 mm, clear
Sinonimo/i:
CT301310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 241-134-16
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.175 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)