GF22799997
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
1000mm rod, 1.6mm diameter
Sinonimo/i:
FE027902
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 227-999-97
L × diam.
1000 mm × 1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF22799997-1EA | 4061825424989 |
GF22799997-2EA | 4061829969806 |