GF22703093
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, natural
Sinonimo/i:
AM301400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 227-030-93
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.5 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)