GF22620710
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 36 mm diameter, length 100 mm, condition ground
Sinonimo/i:
FE087946
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 226-207-10
Lunghezza
100 mm
Diametro
36 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)