GF21530393
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.75mm wall thickness, 1.5mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
FE247200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 215-303-93
L × spess. parete
1000 mm × 0.75 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)