GF19656962
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, 25 mm diameter, purity 96.%
Sinonimo/i:
AL603024
Saggio
96%
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 196-569-62
Diametro
25 mm
25 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)