GF17243748
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
500mm rod, 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE257910
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 172-437-48
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17243748-2EA | 4061829962289 |
GF17243748-1EA | 4061825429106 |
GF17243748-5EA | 4061831012385 |