GF15812557
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
500mm tube, 0.75mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.55mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL017150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 158-125-57
Lungh. × spessore
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.75 mm × 0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)