GF15592305
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100m wire, 0.6mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE225141
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 155-923-05
L × diam.
100 m × 0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)