GF14432329
Polybenzimidazole
(PBI), sheet, thickness 12 mm, size 25 × 25 mm, black
Sinonimo/i:
BI303130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 144-323-29
Misura
25 × 25 mm
Spessore
12 mm
Colore
black
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14432329-1EA | 4061825073170 |
GF14432329-2EA | 4061825073187 |