GF07246302
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AL010260
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 072-463-02
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)