Documenti fondamentali
593516
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(F)(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)