GF06478623
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AL010260
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 064-786-23
Misura × spessore
0.5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06478623-1EA | 4061825420127 |