GF06276517
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinonimo/i:
CU045830
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
polyurethane insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 062-765-17
Spessore isolante
0.01 mm
Lungh. filo × diam.
20 m × 0.07 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)