Documenti fondamentali
GF04853684
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CU516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 048-536-84
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)