Documenti fondamentali
GF03054642
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinonimo/i:
UR303810
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
foam
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-546-42
Misura
100 × 100 mm
Spessore
10 mm
Densità bulk
0.08 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4