U2500
Urethane
≥99%
Sinonimo/i:
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.07 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 77.8 °C)
Saggio
≥99%
P. ebollizione
182-184 °C (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Sex differences in cholinergic signaling affect functional outcomes for theta-gamma coordination in hippocampal subcircuits following experimental febrile status epilepticus.: This study uses urethane anesthesia to investigate the impact of sex differences on cholinergic signaling in the hippocampus, shedding light on neurological responses and potential therapeutic targets (Kloc et al., 2024).
- Postinspiratory and preBötzinger complexes contribute to respiratory-sympathetic coupling in mice before and after chronic intermittent hypoxia.: Urethane is utilized in this study to explore respiratory and sympathetic nervous system interactions, providing insights into adaptive physiological mechanisms (Karlen-Amarante et al., 2024).
- Instant clot forming and antibacterial wound dressings: Achieving hemostasis in trauma injuries with S-nitroso-N-acetylpenicillamine-tranexamic acid-propolis formulation.: This paper presents innovative urethane-based wound dressings that offer rapid clot formation and antibacterial properties, crucial for trauma care (Nguyen et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?