Documenti fondamentali
GF03053821
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.8 mm, size 250 × 250 mm
Sinonimo/i:
AC303085
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 030-538-21
Misura
250 × 250 mm
Spessore
0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)