Key Documents
GF01364352
Gold
wire, 0.025 mm diameter, length 100 m, purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU005120
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-643-52
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Lunghezza
100 m
Diametro
0.025 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Gold wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265780
Gold
Gold wire, diam. 1.0 mm, 99.997% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349305
Gold