Key Documents
GF01298279
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 20 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 012-982-79
Lunghezza
20 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)