Documenti fondamentali
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Sinonimo/i:
AL603820
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 007-107-50
Misura
30 × 100 mm
Spessore
7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)