G10806
Gramine
97.5%
Sinonimo/i:
3-(Dimethylaminomethyl)indole, Donaxine, NSC 16892
Saggio
97.5%
Punto di fusione
132-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Dopamine D2 receptor antagonists
- Anti-malarial drugs
- 5-indolyl-Mannich bases
- Proliferation inhibitors
- Inhibitors of human mast cell chymase
- Preparation of DL-tryptophan
- Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
- 3-vinylindoles
- Serotonin 5-HT6 receptor ligand templates
- Selective protein kinase c delta (PKCδ) down regulators
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
332.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
167 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)