DWKW216928
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
Sinonimo/i:
W216928
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
with cap
Confezionamento
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216928
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
Capacità
(1,000 mL)
Raccordi
89-400 neck
89-400
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKW216928-4EA | 4061841121336 |