Key Documents
DWKBLH0150P
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 150 mL
Sinonimo/i:
BLH0150P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiali
screw cap
wide-neck
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BLH0150P
Capacità
150 mL
Applicazioni
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Caratteristiche e vantaggi
Suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)