Documenti fondamentali
DWK986756
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinonimo/i:
986756
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986756
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Caratteristiche e vantaggi
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)