DWK73660-38
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (38 mm)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
assorted colors polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73660-38
Diam. tappo
(38 mm)
Descrizione generale
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Caratteristiche e vantaggi
• Autoclavable• Color coded
Note legali
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)