DWK231721883
Disposable Culture Tube
Sinonimo/i:
231721883
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass vial
Confezionamento
pkg of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
231721883
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
Applicazioni
Preparation cell culture, sample collecting
Caratteristiche e vantaggi
straight rim, round bottom, not reusable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)