DWK218053655
Duran® Protect, Laboratory Bottle
Laboratory bottle, plastic-coated glass bottle, neck Joints: threaded (GL45), with screw cap to drain contents, WITH SCREW-CAP AND POURING RING (PP), capacity 250 mL
Sinonimo/i:
218053655
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plastic-coated glass bottle
Giunto
Joints: threaded neck (GL45)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with screw cap to drain contents WITH SCREW-CAP AND POURING RING (PP)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 218053655
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)